Wichtige Dokumente
ENA387772849
Enamine
(1S)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-ol
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(1S)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)14-9(10,11)12/h2-6,13H,1H3/t6-/m0/s1
InChIKey
RFESEZYNEIOJHS-LURJTMIESA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120160
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120160
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)