Merck
ENA387772717
Enamine
2-fluoro-6-methanesulfonylaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
61-63
Iupac Name
2-fluoro-6-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8FNO2S/c1-12(10,11)6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
VWKLVECIQHBNKS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119878
Melting Point
61-63
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119878
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)