Merck
ENA379364482
Enamine
1-(pyridin-2-yl)butane-1,3-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.18
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
48-51
Iupac Name
(3Z)-4-hydroxy-4-(2-pyridinyl)-3-buten-2-one
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-7(11)6-9(12)8-4-2-3-5-10-8/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
ZKPDXFCMHFRNQC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118832
Melting Point
48-51
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118832
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)