Merck
ENA379364418
Enamine
4-[(3-methylbutyl)amino]butanoic acid hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.72
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(isopentylamino)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO2.ClH/c1-8(2)5-7-10-6-3-4-9(11)12;/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12);1H
InChIKey
HSTWZURGTSBZRF-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118939
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118939
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)