Merck
ENA379364087
Enamine
2-(tert-butoxy)ethan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-tert-butoxyethanol
Inchi Code
1S/C6H14O2/c1-6(2,3)8-5-4-7/h7H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
BDLXTDLGTWNUFM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117907
Flash Point
46
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)