Merck
ENA375228182
Enamine
2-fluoro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.99
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-fluoro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2F4IN/c7-5-3(11)1-2-4(12-5)6(8,9)10/h1-2H
InChIKey
YKFWFYZXEVQOLH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116258
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116258
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)