Merck
ENA375227667
Enamine
1-cyclopropyl-2-methoxyethan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-methoxyethanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-8-4-6(7)5-2-3-5/h5-6H,2-4,7H2,1H3
InChIKey
APFVIOCNPBAUSZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114956
Piktogramme
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114956
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)