Merck
ENA375227327
Enamine
4-(3,4-dimethoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.77
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3,4-dimethoxyphenyl)(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19NO3.ClH/c1-17-12-4-3-11(9-13(12)18-2)14(16)10-5-7-15-8-6-10;/h3-4,9-10,15H,5-8H2,1-2H3;1H
InChIKey
KAZSCTNFLLYEES-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113694
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113694
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)