Wichtige Dokumente
ENA372573753
Enamine
4-(cyclopentylcarbamoyl)thiophene-2-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
4-[(cyclopentylamino)carbonyl]-2-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO3S2/c11-17(14,15)9-5-7(6-16-9)10(13)12-8-3-1-2-4-8/h5-6,8H,1-4H2,(H,12,13)
InChIKey
SSYOEPBMCHBXKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113477
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)