Merck
ENA372573157
Enamine
tert-butyl N-(1-aminopentan-2-yl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 1-(aminomethyl)butylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H22N2O2/c1-5-6-8(7-11)12-9(13)14-10(2,3)4/h8H,5-7,11H2,1-4H3,(H,12,13)
InChIKey
LKZBYZJNGSHFDB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112325
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112325
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)