Merck
ENA372572770
Enamine
1-[3-(hydroxymethyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
(1-acetyl-3-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h8,10H,2-6H2,1H3
InChIKey
SPVDEFLVIBQUIQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111336
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111336
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)