Wichtige Dokumente
ENA372572647
Enamine
5-chloro-3-methyl-1-benzofuran-2-sulfonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-1-benzofuran-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6Cl2O3S/c1-5-7-4-6(10)2-3-8(7)14-9(5)15(11,12)13/h2-4H,1H3
InChIKey
OTCLFARNTQXIFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107147
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107147
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)