Merck
ENA371464591
Enamine
1-[6-(pyridin-1-ium-1-yl)hexyl]pyridin-1-ium dibromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.17
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
245-247
Iupac Name
1-[6-(1-pyridiniumyl)hexyl]pyridinium dibromide
Inchi Code
1S/C16H22N2.2BrH/c1(5-11-17-13-7-3-8-14-17)2-6-12-18-15-9-4-10-16-18;;/h3-4,7-10,13-16H,1-2,5-6,11-12H2;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
YNXFSNSONRTBKQ-UHFFFAOYSA-L
Lagertemp.
RT
Salt Data
[Br-]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111173
Melting Point
245-247
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111173
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)