Merck
ENA371463637
Enamine
1-(2-bromophenyl)propan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(2-bromophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,9H,2,11H2,1H3
InChIKey
XXWZAEMBXBIREN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108221
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108221
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)