Merck
ENA371463568
Enamine
2-(1H-indol-5-yl)propan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
109-111
Iupac Name
2-(1H-indol-5-yl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-11(2,13)9-3-4-10-8(7-9)5-6-12-10/h3-7,12-13H,1-2H3
InChIKey
GOCLWNVWWADZNI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109689
Melting Point
109-111
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109689
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)