Merck
ENA371178383
Enamine
[(3-bromobutyl)sulfanyl]benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
[(3-bromobutyl)sulfanyl]benzene
Inchi Code
1S/C10H13BrS/c1-9(11)7-8-12-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3
InChIKey
OSLOPHWGPPAUMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97292
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97292
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)