Merck
ENA371178087
Enamine
1-iodo-2-propylbenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.09
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-iodo-2-propylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11I/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
InChIKey
VHTHXKHBZBSXOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101957
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101957
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)