Merck
ENA371177401
Enamine
2-chloropropanimidamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.02
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
130-131
Iupac Name
2-chloropropanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7ClN2.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h5-6H2,1H3;1H
InChIKey
GPCZRPUFNTZZBU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106406
Melting Point
130-131
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106406
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)