Wichtige Dokumente
ENA370563566
Enamine
1-(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
1-(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O3S/c11-5-7-3-9-10(4-7)8-1-2-14(12,13)6-8/h3-5,8H,1-2,6H2
InChIKey
CYERWMRKRWRBNU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106275
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)