Merck
ENA370563189
Enamine
1-(3,4-difluorophenoxy)propan-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(3,4-difluorophenoxy)acetone
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-6(12)5-13-7-2-3-8(10)9(11)4-7/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
BQSFXMIKYJYNEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105308
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105308
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)