Wichtige Dokumente
ENA369382725
Enamine
3,5-bis(propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazole
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
154-155
Iupac Name
3,5-diisopropyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C8H15N3/c1-5(2)7-9-8(6(3)4)11-10-7/h5-6H,1-4H3,(H,9,10,11)
InChIKey
GBXKHQMLNCTDEG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
93
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35659
Melting Point
154-155
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35659
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)