Merck
ENA369381615
Enamine
2-(azepan-1-yl)cyclohexan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(1-azepanyl)cyclohexanone
Inchi Code
1S/C12H21NO/c14-12-8-4-3-7-11(12)13-9-5-1-2-6-10-13/h11H,1-10H2
InChIKey
IJRYZNMWTAVFKX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100481
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100481
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)