Merck
ENA360887447
Enamine
ethyl 4-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.71
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 4-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO4S/c1-2-15-10(12)9-5-3-8(4-6-9)7-16(11,13)14/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
QIYYMJAPJWLWKV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99098
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99098
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)