Merck
ENA360887256
Enamine
3-(ethoxymethyl)pyrrolidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(ethoxymethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-9-6-7-3-4-8-5-7/h7-8H,2-6H2,1H3
InChIKey
CLFFPDBFVAWYJG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98579
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)