Merck
ENA360886877
Enamine
N,2-dimethyl-3-(methylamino)propanamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
N,2-dimethyl-3-(methylamino)propanamide
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-5(4-7-2)6(9)8-3/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,8,9)
InChIKey
CCQIEJCCHLDGMW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98737
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98737
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)