Merck
ENA358813220
Enamine
tert-butyl 2-[2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl [2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]acetate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)7-12-6-4-5-9(12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
HWVUOJMIZOHBJG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97369
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97369
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)