Merck
ENA341295509
Enamine
4-[(2-chloro-4-fluorophenyl)methoxy]benzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.68
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-[(2-chloro-4-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10ClFO2/c15-14-7-12(16)4-3-11(14)9-18-13-5-1-10(8-17)2-6-13/h1-8H,9H2
InChIKey
WJGSTVGBZKTFMP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92297
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92297
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)