Merck
ENA341295258
Enamine
2-(3-methoxyphenoxy)propan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(3-methoxyphenoxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-8(7-11)13-10-5-3-4-9(6-10)12-2/h3-6,8H,7,11H2,1-2H3
InChIKey
LFNKWOWDZXYENJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91793
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91793
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)