Wichtige Dokumente
ENA341293403
Enamine
methyl 5-bromo-4-(chlorosulfonyl)furan-2-carboxylate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-(chlorosulfonyl)-2-furoate
Inchi Code
1S/C6H4BrClO5S/c1-12-6(9)3-2-4(5(7)13-3)14(8,10)11/h2H,1H3
InChIKey
ZIIAGVWPJNCSPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88933
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88933
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)