Merck
ENA336956506
Enamine
(2-chlorophenyl)(4-fluoro-3-methylphenyl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.72
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(4-fluoro-3-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H13ClFN/c1-9-8-10(6-7-13(9)16)14(17)11-4-2-3-5-12(11)15/h2-8,14H,17H2,1H3
InChIKey
WWOTUTKCNYLGKV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86023
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86023
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)