Merck
ENA336956423
Enamine
2-methyl-2-[(phenylcarbamoyl)amino]propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
165-166
Iupac Name
N-(anilinocarbonyl)-2-methylalanine
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-11(2,9(14)15)13-10(16)12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,14,15)(H2,12,13,16)
InChIKey
IKHKWJPAZFLNAR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85782
Melting Point
165-166
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85782
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)