Wichtige Dokumente
ENA336956365
Enamine
1-(4-fluoro-3,5-dimethylphenyl)ethan-1-one
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-(4-fluoro-3,5-dimethylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11FO/c1-6-4-9(8(3)12)5-7(2)10(6)11/h4-5H,1-3H3
InChIKey
LQRLTWRRCXFFCT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83942
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83942
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)