Merck
ENA333558895
Enamine
(2-chlorophenyl)(3,4-dimethoxyphenyl)methanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.72
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(3,4-dimethoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H13ClO3/c1-18-13-8-7-10(9-14(13)19-2)15(17)11-5-3-4-6-12(11)16/h3-9H,1-2H3
InChIKey
HZUYRIJHVQPPEK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83432
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83432
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)