Merck
ENA333558494
Enamine
4-cyano-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.62
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-cyano-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)7-2-1-5(4-10)3-6(7)9/h1-3H
InChIKey
UYHVZXCIAQVHMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82665
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82665
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)