Merck
ENA333557734
Enamine
[1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1-isopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-6(2)10-4-3-7(5-8)9-10/h3-4,6H,5,8H2,1-2H3
InChIKey
DWVZJJWBGYDTEZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74578
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74578
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)