Merck
ENA332672546
Enamine
2-methyl-octahydro-1H-indole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-methyloctahydro-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H17N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h7-10H,2-6H2,1H3
InChIKey
ZJHBAERTGJSGHX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75050
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75050
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)