Merck
ENA321762570
Enamine
2-bromo-5-fluoro-3-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.09
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(aminosulfonyl)-2-bromo-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO4S/c8-6-4(7(11)12)1-3(9)2-5(6)15(10,13)14/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
InChIKey
JDFJYXWGGZFNBT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74025
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74025
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)