Merck
ENA313839207
Enamine
ethyl 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-5-14-8(12)6-7-11-9(13)15-10(2,3)4/h5-7H2,1-4H3,(H,11,13)
InChIKey
PARMXQJJKOUVHS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72783
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72783
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)