Merck
ENA313839101
Enamine
[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.71
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
210-211
Iupac Name
[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12N2O3.ClH/c14-9-10-1-5-12(6-2-10)18-13-7-3-11(4-8-13)15(16)17;/h1-8H,9,14H2;1H
InChIKey
CVZIPVRMOFWHSI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73486
Melting Point
210-211
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73486
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)