Wichtige Dokumente
ENA313839064
Enamine
N-cyclopentyl-N,2-diphenylacetamide
About This Item
Iupac Name
N-cyclopentyl-N,2-diphenylacetamide
Inchi Code
1S/C19H21NO/c21-19(15-16-9-3-1-4-10-16)20(18-13-7-8-14-18)17-11-5-2-6-12-17/h1-6,9-12,18H,7-8,13-15H2
InChIKey
NEQQEOCMGGVHQI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73130
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)