Merck
ENA311759554
Enamine
N-(4-fluorophenyl)-1-(pyridin-4-yl)piperidin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.34
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(4-fluorophenyl)-1-(4-pyridinyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C16H18FN3/c17-13-1-3-14(4-2-13)19-15-7-11-20(12-8-15)16-5-9-18-10-6-16/h1-6,9-10,15,19H,7-8,11-12H2
InChIKey
PBAAYQSQMNQBJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70589
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70589
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)