Merck
ENA311759455
Enamine
2-cyclopentylacetaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
cyclopentylacetaldehyde
Inchi Code
1S/C7H12O/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h6-7H,1-5H2
InChIKey
CEUXIAUEIGSQSZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70446
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)