Merck
ENA311759381
Enamine
(1-methylpiperidin-3-yl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1-methyl-3-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-9-4-2-3-7(5-8)6-9/h7H,2-6,8H2,1H3
InChIKey
KEDTYNCWGSIWBK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57077
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57077
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)