Merck
ENA308583408
Enamine
2-chloro-N-[(5-cyano-2-fluorophenyl)methyl]-N-methylacetamide
Größe auswählen
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-47935-100MG
134,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-47935-100MG
134,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(5-cyano-2-fluorobenzyl)-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C11H10ClFN2O/c1-15(11(16)5-12)7-9-4-8(6-14)2-3-10(9)13/h2-4H,5,7H2,1H3
InChIKey
RRVPVFAVKWOYAI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47935
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47935
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)