Merck
ENA308583387
Enamine
2-chloro-N-(2-methyl-2-phenylpropyl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.72
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
56-57
Iupac Name
2-chloro-N-(2-methyl-2-phenylpropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO/c1-12(2,9-14-11(15)8-13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
QNHRMRADUBMJRG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46624
Melting Point
56-57
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46624
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)