Merck
ENA300792054
Enamine
2-(2-methoxyphenyl)propan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
14-16
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-10(2,11)8-6-4-5-7-9(8)12-3/h4-7,11H,1-3H3
InChIKey
YFCPNGWWGKAUHJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68195
Melting Point
14-16
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68195
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)