Merck
ENA296275272
Enamine
N1-(pyridin-2-yl)butane-1,4-diamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
N~1~-(2-pyridinyl)-1,4-butanediamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c10-6-2-4-8-12-9-5-1-3-7-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6,8,10H2,(H,11,12)
InChIKey
RAJSAPSERUGCBT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65411
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65411
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)