Merck
ENA295068955
Enamine
2-cyano-N-[1-(thiophen-2-yl)ethyl]benzene-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.38
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-cyano-N-[1-(2-thienyl)ethyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H12N2O2S2/c1-10(12-6-4-8-18-12)15-19(16,17)13-7-3-2-5-11(13)9-14/h2-8,10,15H,1H3
InChIKey
FBYDESPEEODSHM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64812
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64812
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)