Merck
ENA295068236
Enamine
N,N-dimethyl-1-[(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)sulfanyl]formamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.33
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
95-97
Iupac Name
S-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl) dimethylthiocarbamate
Inchi Code
1S/C13H15NO2S/c1-14(2)13(16)17-10-6-7-11-9(8-10)4-3-5-12(11)15/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
AMZNKLYLFKFXDT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64467
Melting Point
95-97
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64467
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)