Wichtige Dokumente
ENA292596588
Enamine
2-(4-sulfamoylphenoxy)acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-59488-100MG
211,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-59488-100MG
211,40 €
mp (Schmelzpunkt)
194-196
Iupac Name
[4-(aminosulfonyl)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO5S/c9-15(12,13)7-3-1-6(2-4-7)14-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChIKey
IIILLPUTZFBNTB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59488
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)